3-Iodanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4934-5G OR4934-10G OR4934-25G
APOSOR4934-5GEA 175 DKK
APOSOR4934-5G APOSOR4934-10G APOSOR4934-25G
3-Iodanilin 98%
3-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Molekylvægt: 219.02 g/mol
Kogepunkt: 145…146 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 21…24 °C
Massefylde: 1.821 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007781
CAS-nummer: 626-01-7
EINECS: 210-922-7