Pyrazol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4931-100G OR4931-1KG OR4931-25G
APOSOR4931-100GEA 186 DKK
APOSOR4931-100G APOSOR4931-1KG APOSOR4931-25G
Pyrazol 99%
Pyrazol
Formel: C₃H₄N₂
Kogepunkt: 186…188 °C
Smeltepunkt: 67…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005234
CAS-nummer: 288-13-1
EINECS: 206-017-1