3-tert-Butylanilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(tert-Butyl)aniline, m-tert-Butylaniline
OR4922-25G OR4922-5G
APOSOR4922-25GEA 1810 DKK
APOSOR4922-25G APOSOR4922-5G
3-tert-Butylanilin 97%
3-tert-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Kogepunkt: 126 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00125078
CAS-nummer: 5369-19-7
EINECS: 226-361-6