4-Chlorothiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR49049-1G OR49049-5G
APOSOR49049-1GEA 654 DKK
APOSOR49049-1G APOSOR49049-5G
4-Chlorothiazole
4-Chlorothiazole
Formel: C₃H₂ClNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038604
CAS-nummer: 4175-72-8