1-(3-Cyanophenyl)piperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR49032-1G OR49032-5G
APOSOR49032-1GEA 678 DKK
APOSOR49032-1G APOSOR49032-5G
1-(3-Cyanophenyl)piperazine 95%
1-(3-Cyanophenyl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796181
CAS-nummer: 178928-58-0