4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR49023-2G
OR49023-5G
APOSOR49023-2GEA
1370
DKK
APOSOR49023-2G
APOSOR49023-5G
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Formel:
C₈H₁₅NO Kogepunkt: 213,3 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09037892 CAS-nummer: 40594-34-1 UN nummer: 2735 ADR: 8,III |