2-Chlor-N,N-dimethylacetamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR49017-100G OR49017-25G
APOSOR49017-100GEA 3060 DKK
APOSOR49017-100G APOSOR49017-25G
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid 97%
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid
Formel: C₄H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039360
CAS-nummer: 2675-89-0