α-Brom-2,5-dichlortoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
OR49015-25G OR49015-100G
APOSOR49015-25GEA 889 DKK
APOSOR49015-25G APOSOR49015-100G
α-Brom-2,5-dichlortoluen
α-Brom-2,5-dichlortoluen
Formel: C₇H₅BrCl₂
Molekylvægt: 239.93 g/mol
Kogepunkt: 259
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236034
CAS-nummer: 85482-13-9