2,3,4-Trimethoxybenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR49012-5G OR49012-1G
APOSOR49012-5GEA 3220 DKK
APOSOR49012-5G APOSOR49012-1G
2,3,4-Trimethoxybenzylamine
2,3,4-Trimethoxybenzylamine
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 41219-16-3
UN nummer: 2735
ADR: 8,III