4-Brombenzylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR49010-100G OR49010-25G OR49010-5G
APOSOR49010-100GEA 1590 DKK
APOSOR49010-100G APOSOR49010-25G APOSOR49010-5G
4-Brombenzylamin 98%
4-Brombenzylamin
Formel: C₇H₈BrN
Kogepunkt: 110…112 °C/30mmHg
Smeltepunkt: 25 °C
Massefylde: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047931
CAS-nummer: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
UN nummer: 3259
ADR: 8,II