3-Chloranilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4892-100G OR4892-500G
APOSOR4892-100GEA 164 DKK
APOSOR4892-100G APOSOR4892-500G
3-Chloranilin
3-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Kogepunkt: 95…96 °C/11mmHg
Smeltepunkt: –11 °C
Massefylde: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007765
CAS-nummer: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN nummer: 2019
ADR: 6.1,II