Uracil
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR4885-250G OR4885-100G OR4885-25G
APOSOR4885-250GEA 382 DKK
APOSOR4885-250G APOSOR4885-100G APOSOR4885-25G
Uracil
Uracil
Formel: C₄H₄N₂O₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006016
CAS-nummer: 66-22-8
EINECS: 200-621-9