1,2-Epoxycyclopentane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4849-25G OR4849-5G
APOSOR4849-25GEA 942 DKK
APOSOR4849-25G APOSOR4849-5G
1,2-Epoxycyclopentane
1,2-Epoxycyclopentane
Formel: C₅H₈O
Kogepunkt: 101…102 °C
Massefylde: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 10 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005161
CAS-nummer: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,II