2-Chlorpyridin-6-carbonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Chloropicolinonitrile, 6-Chloropyridine-2-carbonitrile, 2-Chloro-6-cyanopyridine
OR4835-1G OR4835-5G OR4835-10G
APOSOR4835-1GEA 164 DKK
APOSOR4835-1G APOSOR4835-5G APOSOR4835-10G
2-Chlorpyridin-6-carbonitril 98%
2-Chlorpyridin-6-carbonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Molekylvægt: 138.56 g/mol
Smeltepunkt: 85…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00274527
CAS-nummer: 33252-29-8
EINECS: 251-429-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III