3-Methoxybenzonitril 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4831-100G OR4831-25G
APOSOR4831-100GEA 545 DKK
APOSOR4831-100G APOSOR4831-25G
3-Methoxybenzonitril 99%
3-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Molekylvægt: 133.15 g/mol
Kogepunkt: 110…112 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 22…24 °C
Massefylde: 1.089 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001801
CAS-nummer: 1527-89-5
EINECS: 216-201-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III