3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4829-25G OR4829-5G
APOSOR4829-25GEA 545 DKK
APOSOR4829-25G APOSOR4829-5G
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 97%
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one
Formel: C9H9NO
Smeltepunkt: 165…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016722
CAS-nummer: 553-03-7