1,2-Diaminocyclohexan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
OR48276-1KG OR48276-250G
APOSOR48276-1KGEA 959 DKK
APOSOR48276-1KG APOSOR48276-250G
1,2-Diaminocyclohexan
1,2-Diaminocyclohexane
Formel: C₆H₁₄N₂
Molekylvægt: 114.19 g/mol
Kogepunkt: 188…192 °C
Smeltepunkt: 42036 °C
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001491
CAS-nummer: 694-83-7
UN nummer: 2735
ADR: 8 III