2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR48268-25G OR48268-5G OR48268-100G
APOSOR48268-25GEA 665 DKK
APOSOR48268-25G APOSOR48268-5G APOSOR48268-100G
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide 98%
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Formel: C₁₁H₁₀ClN₃OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10000630
CAS-nummer: 302964-24-5