(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-1-(4-Bromophenyl)ethanol
OR48261-10G OR48261-1G OR48261-5G
APOSOR48261-10GEA 2590 DKK
APOSOR48261-10G APOSOR48261-1G APOSOR48261-5G
(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol 98%
(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO
Massefylde: 1,322 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06201860
CAS-nummer: 100760-04-1