2-Cyanophenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Cyanomethyl)benzonitrile, α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
OR4826-100G OR4826-25G
APOSOR4826-100GEA 1050 DKK
APOSOR4826-100G APOSOR4826-25G
2-Cyanophenylacetonitrile
2-Cyanophenylacetonitrile
Formel: C₉H₆N₂
Smeltepunkt: 73…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001895
CAS-nummer: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III