4-Brom-2-chlorbenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR48257-100G OR48257-25G OR48257-10G
APOSOR48257-100GEA 985 DKK
APOSOR48257-100G APOSOR48257-25G APOSOR48257-10G
4-Brom-2-chlorbenzonitril
4-Brom-2-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrClN
Smeltepunkt: 67…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040883
CAS-nummer: 154607-01-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III