2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48249-1G OR48249-250MG OR48249-5G
APOSOR48249-1GEA 2130 DKK
APOSOR48249-1G APOSOR48249-250MG APOSOR48249-5G
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11036352
CAS-nummer: 6313-55-9