Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48248-1G OR48248-100MG
APOSOR48248-1GEA 436 DKK
APOSOR48248-1G APOSOR48248-100MG
Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Pyridazine-3-carbonitrile
Formel: C₅H₃N₃
Smeltepunkt: 43…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09881239
CAS-nummer: 53896-49-4