1,1-Dimethylcarbamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N,N-Dimethylurea
OR48247-100G OR48247-250G OR48247-25G
APOSOR48247-100GEA 1040 DKK
APOSOR48247-100G APOSOR48247-250G APOSOR48247-25G
1,1-Dimethylcarbamid
1,1-Dimethylcarbamid
Formel: C₃H₈N₂O
Smeltepunkt: 178…183 °C
Massefylde: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007959
CAS-nummer: 598-94-7