Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Bromopropyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
OR48243-1G OR48243-5G OR48243-10G
APOSOR48243-1GEA 186 DKK
APOSOR48243-1G APOSOR48243-5G APOSOR48243-10G
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate
Formel: C₇H₁₆BrO₃P
Molekylvægt: 259.08 g/mol
Kogepunkt: 94…95 °C/2.25mmHg
Massefylde: 1.348 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800966
CAS-nummer: 1186-10-3