2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(7-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanone
OR4822-1G OR4822-250MG OR4822-5G
APOSOR4822-1GEA 1210 DKK
APOSOR4822-1G APOSOR4822-250MG APOSOR4822-5G
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone
Formel: C₁₀H₉BrO₃
Smeltepunkt: 85…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00168681
CAS-nummer: 59820-90-5