2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4815-10G OR4815-1G OR4815-25G OR4815-5G
APOSOR4815-10GEA 1150 DKK
APOSOR4815-10G APOSOR4815-1G APOSOR4815-25G APOSOR4815-5G
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₉NO₂
Smeltepunkt: 147…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075058
CAS-nummer: 14338-36-4