3-Methoxybenzylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
OR4813-100G OR4813-25G OR4813-5G OR4813-250G
APOSOR4813-100GEA 1260 DKK
APOSOR4813-100G APOSOR4813-25G APOSOR4813-5G APOSOR4813-250G
3-Methoxybenzylchlorid 98%
3-Methoxybenzylchlorid
Formel: C₈H₉ClO
Kogepunkt: 122…124 °C/13mmHg
Massefylde: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000907
CAS-nummer: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II