1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48116-1G OR48116-250MG
APOSOR48116-1GEA 1960 DKK
APOSOR48116-1G APOSOR48116-250MG
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Formel: C₈H₇N₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18157683
CAS-nummer: 66108-85-8