1,6-Anhydro-β-D-glucose
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4810T-100G OR4810T-25G OR4810T-5G
APOSOR4810T-100GEA 5560 DKK
APOSOR4810T-100G APOSOR4810T-25G APOSOR4810T-5G
1,6-Anhydro-β-D-glucose
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Formel: C₆H₁₀O₅
Smeltepunkt: 182…184 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063248
CAS-nummer: 498-07-7