4-Phenyl-1-butyne
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR48109-25G OR48109-5G
APOSOR48109-25GEA 3820 DKK
APOSOR48109-25G APOSOR48109-5G
4-Phenyl-1-butyne
4-Phenyl-1-butyne
Formel: C₁₀H₁₀
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041667
CAS-nummer: 16520-62-0