Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Oxan-4-ylmethyl methanesulphonate
OR48102-1G OR48102-250MG OR48102-5G
APOSOR48102-1GEA 687 DKK
APOSOR48102-1G APOSOR48102-250MG APOSOR48102-5G
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Formel: C₇H₁₄O₄S
Molekylvægt: 194.25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18785628
CAS-nummer: 132291-95-3