6-Isoquinolinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48100-1G OR48100-250MG OR48100-5G
APOSOR48100-1GEA 808 DKK
APOSOR48100-1G APOSOR48100-250MG APOSOR48100-5G
6-Isoquinolinecarboxylic acid
6-Isoquinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09910323
CAS-nummer: 106778-43-2