8-Isoquinolinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR48090-1G OR48090-250MG
APOSOR48090-1GEA 610 DKK
APOSOR48090-1G APOSOR48090-250MG
8-Isoquinolinecarboxylic acid
8-Isoquinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Smeltepunkt: 263…267 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06738935
CAS-nummer: 61563-43-7