2-Benzoylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480857-1G OR480857-5G
APOSOR480857-1GEA 1700 DKK
APOSOR480857-1G APOSOR480857-5G
2-Benzoylcyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Benzoylcyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07775665
CAS-nummer: 6939-99-7
UN nummer: 1759
ADR: 8,III