6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480829-1G OR480829-5G
APOSOR480829-1GEA 1090 DKK
APOSOR480829-1G APOSOR480829-5G
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine
Formel: C₆H₂BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17014673
CAS-nummer: 1252046-16-4