2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480823-1G OR480823-5G
APOSOR480823-1GEA 0 DKK
APOSOR480823-1G APOSOR480823-5G
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₇ClO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01961367
CAS-nummer: 10130-87-7