2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480810-10G OR480810-5G OR480810-1G
APOSOR480810-10GEA 3820 DKK
APOSOR480810-10G APOSOR480810-5G APOSOR480810-1G
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide 95%
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide
Formel: C₆H₆ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12024435
CAS-nummer: 64321-24-0