4-Isoquinolinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Isoquinolin-4-ol, 4-Hydroxyisoquinoline
OR48080-1G OR48080-250MG OR48080-5G
APOSOR48080-1GEA 665 DKK
APOSOR48080-1G APOSOR48080-250MG APOSOR48080-5G
4-Isoquinolinol
4-Isoquinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molekylvægt: 145.1580 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00234514
CAS-nummer: 3336-49-0