2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethynylboronic acid Pinacol ester
OR480797-1G OR480797-250MG OR480797-5G
APOSOR480797-1GEA 881 DKK
APOSOR480797-1G APOSOR480797-250MG APOSOR480797-5G
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₈H₁₃BO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13182122
CAS-nummer: 347389-74-6