1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480795-1G OR480795-5G
APOSOR480795-1GEA 1700 DKK
APOSOR480795-1G APOSOR480795-5G
1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride 95%
1-Methylimidazole-2-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₅ClN₂O₂S
Smeltepunkt: 66…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16621450
CAS-nummer: 55694-81-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III