3-Bromo-4-iodopyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480764-1G OR480764-5G
APOSOR480764-1GEA 622 DKK
APOSOR480764-1G APOSOR480764-5G
3-Bromo-4-iodopyridine 95%
3-Bromo-4-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110263
CAS-nummer: 89167-19-1