2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR480751-25G OR480751-5G
APOSOR480751-25GEA 1180 DKK
APOSOR480751-25G APOSOR480751-5G
2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061922
CAS-nummer: 189680-06-6