3-(Bromomethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480743-25G OR480743-5G
APOSOR480743-25GEA 785 DKK
APOSOR480743-25G APOSOR480743-5G
3-(Bromomethyl)benzoic acid 95%
3-(Bromomethyl)benzoic acid
Formel: C8H7BrO2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045839
CAS-nummer: 6515-58-8