3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR480728-25G OR480728-5G
APOSOR480728-25GEA 5700 DKK
APOSOR480728-25G APOSOR480728-5G
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆BrClO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03989643
CAS-nummer: 23094-96-4
UN nummer: 1759
ADR: 8,III