2,6-Dichlorbenzensulfonamid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480721-25G OR480721-5G
APOSOR480721-25GEA 3810 DKK
APOSOR480721-25G APOSOR480721-5G
2,6-Dichlorbenzensulfonamid 95%
2,6-Dichlorbenzensulfonamid
Formel: C₆H₅Cl₂NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 10290-98-9