6-Chloropyridine-2,3-diamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480720-25G OR480720-5G
APOSOR480720-25GEA 1380 DKK
APOSOR480720-25G APOSOR480720-5G
6-Chloropyridine-2,3-diamine 97%
6-Chloropyridine-2,3-diamine
Formel: C₅H₆ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209966
CAS-nummer: 40851-95-4