2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480717-1G OR480717-5G
APOSOR480717-1GEA 447 DKK
APOSOR480717-1G APOSOR480717-5G
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₃Cl₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697639
CAS-nummer: 7627-38-5