4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480706-25G OR480706-5G
APOSOR480706-25GEA 600 DKK
APOSOR480706-25G APOSOR480706-5G
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02261771
CAS-nummer: 52289-54-0