2-Acetyl-5-nitrobenzofuran 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR480704-25G OR480704-5G
APOSOR480704-25GEA 5320 DKK
APOSOR480704-25G APOSOR480704-5G
2-Acetyl-5-nitrobenzofuran 98%
2-Acetyl-5-nitrobenzofuran
Formel: C₁₀H₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051634
CAS-nummer: 23136-39-2